Learn More
Thermo Scientific Chemicals Trimetoprima, 98 %
Código de producto. 15780889 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
15780889 25 g 25 g
15345602 5 g 5 g
15790889 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 15780889
Marca: Thermo Scientific Chemicals 455120250
Solicitar formato a granel o personalizado
La trimetoprima, n.° de CAS 738-70-5, es una trimetoxibencil-pirimidina utilizada como antimicrobiano.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La trimetoprima es un análogo sintético de la pirimidina que une la dihidrofolato-reductasa e inhibe la síntesis de ácido fólico; cuando se combina con el sulfametoxazol, su actividad aumenta • La trimetoprima tiene propiedades antibacterianas y antiprotozóicas
Aplicaciones
• La trimetoprima inhibe la conversión del ácido para-aminobenzoico (PABA) en ácido fólico cerca del final de la vía de síntesis y se puede utilizar para estudiar los efectos relacionados
• La trimetoprima se ha radiomarcado y se ha utilizado para rastrear las vías de infecciones, y también se ha utilizado experimentalmente como marcador fluorescente para cuantificar la expresión de la dihidrofolato-reductasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 738-70-5
Fórmula molecular C14H18N4O3
Peso molecular (g/mol) 290.32
Clave InChI IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethoprim, proloprim, trimpex, bactramin, monotrim, monotrimin, trimetoprim, trimopan, monoprim, syraprim
PubChem CID 5578
ChEBI CHEBI:45924
Nombre IUPAC 5-[(3,4,5-trimetoxifenil)metil]pirimidina-2,4-diamina
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC2=CN=C(N=C2N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethoprim
Punto de fusión 234.0°C to 236.0°C
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 4 h)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.32
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.