Learn More
Trimetoprima, al 99,8 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11485482 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
11485482 1 g 1 g
11495482 5 g 5 g
11405492 25 g 25 g
11415492 100 g 100 g
4 options
Código de producto. 11485482
Marca: MP Biomedicals 0219552701
CAS 738-70-5
Fórmula molecular C14H18N4O3
Peso molecular (g/mol) 290.323
Clave InChI IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-Diamino-5-[3,4,5-trimethoxy-benzyl]pyrimidine
PubChem CID 5578
ChEBI CHEBI:45924
Nombre IUPAC 5-[(3,4,5-trimetoxifenil)metil]pirimidina-2,4-diamina
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC2=CN=C(N=C2N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethoprim
Tipo Trimethoprim
Forma física Polvo
Color Blanco
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.998
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.3