missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Borato de trimetilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

36.18€ - 130.65€

Identificadores de productos químicos

CAS 121-43-7
Fórmula molecular C3H9BO3
Peso molecular (g/mol) 103.912
Número MDL MFCD00008346
Clave InChI WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethoxyborane, methyl borate, trimethoxyboron, boric acid, trimethyl ester, trimethylborate, boric acid trimethyl ester, trimethoxyborine, borester o, boric acid h3bo3 , trimethyl ester, b och3 3
PubChem CID 8470
ChEBI CHEBI:38913
Nombre IUPAC trimetil borato
SMILES B(OC)(OC)OC
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11499666
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20215.AK
250 mL
36.18€
250 ml
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
11489666
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20215.AU
1000 mL
130.65€
1000 ml
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Trimethyl borate is a useful reagent in organic synthesis. It is involved in the production of resins, waxes and paints and acts as a methylation agent. As a boron source, it is used to prepare flame retardants, anti-oxidants and corrosion inhibitors. It reacts with Grignard reagents followed by hydrolysis to prepare boronic acid. It is also used as a precursor of borate esters, which finds application in Suzuki coupling reaction. It is an intermediate in the preparation of sodium borohydride.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El borato de trimetilo es un reactivo útil en la síntesis orgánica. Participa en la producción de resinas, ceras y pinturas, y actúa como agente de metilación. Como fuente de boro, se utiliza para preparar retardantes de llama, antioxidantes e inhibidores de corrosión. Reacciona con reactivos de Grignard tras hidrólisis para preparar el ácido borónico. También se utiliza como precursor de los ésteres de borato, que se usan en la reacción de Suzuki de acoplamiento. Actúa como intermediario en la preparación del borohidruro de sodio.

Solubilidad
Miscible con tetrahidrofurano, éter, isoporpilamina, hexano y metanol.

Notas
Sensible a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes. Se descompone lentamente en presencia de humedad y rápidamente en el agua.
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

121-43-7
103.912
WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
8470
trimetil borato
C3H9BO3
MFCD00008346
trimethoxyborane, methyl borate, trimethoxyboron, boric acid, trimethyl ester, trimethylborate, boric acid trimethyl ester, trimethoxyborine, borester o, boric acid h3bo3 , trimethyl ester, b och3 3
CHEBI:38913
B(OC)(OC)OC

Especificaciones

Trimethyl borate
-34°C
67°C to 69°C
Odorless
(CH3O)3B
MFCD00008346
1697939
14,9712
Miscible with tetrahydrofuran,ether,isoporpylamine,hexane and methanol.
B(OC)(OC)OC
103.912
CHEBI:38913
99%
121-43-7
0.915
−8°C (17°F)
C3H9BO3
1.361
UN2416
Moisture sensitive
trimethoxyborane, methyl borate, trimethoxyboron, boric acid, trimethyl ester, trimethylborate, boric acid trimethyl ester, trimethoxyborine, borester o, boric acid h3bo3 , trimethyl ester, b och3 3
WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
trimetil borato
8470
103.92
Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Declaración de GHS H
H225-H312
Líquido y vapor altamente inflamables.
Nocivo en contacto con la piel.

P210-P233-P240-P243-P260-P264b-P270-P280-P302+P352-P312-P314-P362-P372-P374-P380-P501c

H225-H312-H370.

missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:BORATO DE TRIMETILO

missing translation for 'einecsNumber' : 204-468-9

missing translation for 'rtecsNumber' : ED5600000.

missing translation for 'tsca' : Sí

Recommended Storage : Temperaturas ambientes

Nombre del producto
  • Trimethyl borate

Palabra de advertencia
  • Peligro

Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2

Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.

Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Trimethyl borate, methanol

SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications

RUO – Research Use Only