Learn More
Trimetil borato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10774104 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10774104 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
10061500 100 g Frasco de vidrio 100 g
10427160 500 g Frasco de vidrio 500 g
3 options
Código de producto. 10774104
Marca: Thermo Scientific Acros 140120025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 121-43-7 | C3H9O3B | 103.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-43-7
Número MDL MFCD00008346
Clave InChI WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethoxyborane, methyl borate, trimethoxyboron, boric acid, trimethyl ester, trimethylborate, boric acid trimethyl ester, trimethoxyborine, borester o, boric acid h3bo3 , trimethyl ester, b och3 3
PubChem CID 8470
ChEBI CHEBI:38913
Nombre IUPAC trimetil borato
SMILES B(OC)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyl borate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -34.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9150g/mL
Punto de ebullición 68.0°C to 69.0°C
Temperatura de inflamación −8°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H9O3B
Fórmula lineal (CH3O)3B
Índice de refracción 1.3562 to 1.3582
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 01, 287
Fieser 01,673; 13,218
Índice Merck 15, 9882
Gravedad específica 0.915
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with thf,diethyl ether,hexane,methanol,,isopropylamine,and other organic liquids
Peso molecular (g/mol) 103.91
Viscosidad 0.36 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.91
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido