Learn More
Trimetilamina, solución de 1 M en THF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475667
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Complejos de trimetilamina de alano como precursores para la deposición química de vapor de aluminio a baja presión. Se descubrió que la trimetilamina no era adecuada como agente para diferenciar entre los sitios de Lewis y Brpinsted porque se absorbe disociativamente y es, por lo tanto, útil para los efectos perturbadores. Los derivados de colina fabricados a partir de TMA se utilizan en la medicación de trastornos hepáticos. Se utiliza directamente como aglutinante ácido en la fabricación de sulfamidas. El aditivo de alimentación para animales y aves de corral, como el cloruro de colina, se fabrica a partir de TMA. Se utiliza en la fabricación de sales de amonio cuaternario de alquilo. Para la fabricación resinas de intercambio iónico a base de poliestireno clorometilado.
Solubilidad
Fácilmente soluble en agua, también soluble en la mayoría de disolventes orgánicos (como metanol y etanol).
Notas
Higroscópica. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, agua y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-50-3
Fórmula molecular C3H9N
Peso molecular (g/mol) 59.11
Número MDL MFCD00008327
Clave InChI GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl, dimethylmethaneamine, n-trimethylamine, trimethylamine solution, ch3 3n, trimethyl amine, trimethylamin, trimethyl-amine, fema number 3241
PubChem CID 1146
ChEBI CHEBI:18139
Nombre IUPAC N,N-dimetilmetanamina
SMILES CN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylamine
Densidad 0.85
Fórmula lineal (CH3)3N
Cantidad 500 mL
Número UN UN1993
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Easily soluble in water,also soluble in most organic solvents (such as methanol and ethanol).
Formula Weight (peso de la fórmula) 59.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. 1 M en THF