Learn More
Clorhidrato de trimetilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351687
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
11351687 50 g 50 g
11361687 250 g 250 g
2 options
Código de producto. 11351687
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04718.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 593-81-7 | C3H10ClN | 95.57 g/mol
Trimethylamine hydrochloride is used in the manufacture of quaternary ammonium compounds, as insect attractant. It is used as a raw material for the synthesis of choline chloride, quaternary ammonium compounds, ion exchange resins. It acts as cationic starch reagents, phase transfer catalyst, oil field chemicals, warning agent for natural gas and flotation agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el clorhidrato de trimetilamina se utiliza en la fabricación de compuestos de amonio cuaternario para atraer de insectos. Se usa como materia prima para la síntesis de cloruro de colina, compuestos de amonio cuaternario y resinas de intercambio iónico. Actúa como reactivo del almidón catiónico, catalizador de transferencia de fase, productos químicos para campos petrolíferos, agente de alerta para el gas natural y agente de flotación.
Solubilidad
Soluble en agua (737 mg/ml a 20 °C), cloroformo (moderadamente) y alcohol. Insoluble en éter.
Notas
Higroscópico. Almacenar bajo gas inerte seco y lejos de la humedad. Incompatible con los agentes oxidantes y el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 593-81-7
Fórmula molecular C3H10ClN
Peso molecular (g/mol) 95.57
Número MDL MFCD00012478
Clave InChI SZYJELPVAFJOGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylamine hydrochloride, trimethylammonium chloride, trimethylamine hcl, n,n-dimethylmethanamine hydrochloride, trimethylamine monohydrochloride, methanamine, n,n-dimethyl-, hydrochloride, trimethylaminehydrochloride, unii-uw38srm77k, uw38srm77k, trimethyl ammonium chloride
PubChem CID 10313079
ChEBI CHEBI:64700
Nombre IUPAC N,N-dimetilmetanamina; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylamine hydrochloride
Punto de fusión ∽280°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Beilstein 3905063
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,9710
Información de solubilidad Soluble in water (737mg/ml at 20°C),chloroform (moderately),and alcohol. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.57
Porcentaje de pureza 98%