Learn More
Trimetilamina N-óxido dihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10484891 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10484891 25 g Frasco de vidrio 25 g
10494891 100 g Frasco de vidrio 100 g
11995701 500 g Frasco de vidrio 500 g
3 options
Código de producto. 10484891
Marca: Thermo Scientific Acros 421890250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62637-93-8 | C3H13NO3 | 111.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62637-93-8
Fórmula molecular C3H13NO3
Peso molecular (g/mol) 111.14
Número MDL MFCD00149077
Clave InChI PGFPZGKEDZGJQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylamine-n-oxide dihydrate, trimethylamine n-oxide dihydrate, trimethylamine oxide dihydrate, trimethylamine oxide, dihydrate, n,n-dimethylmethanamine oxide, dihydrate, unii-c73wz0186w, trimethylammoniumoxid hydrat czech, methanamine oxide, n,n-dimethyl, dihydrate, methanamine, n,n-dimethyl-, n-oxide, dihydrate, n,n-dimethylmethanamine oxide dihydrate
PubChem CID 198430
SMILES O.O.C[N+](C)(C)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylamine N-oxide dihydrate
Punto de fusión 94.0°C to 98.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación 95°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 % min. (Total base)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3NO·2H2O
Cantidad 25 g
Fieser 01,1230; 02,434; 03,309; 06,624; 07,392; 08,507; 09,488; 14,329
Índice Merck 15,9881
Nombre IUPAC óxido de N,N-dimetilmetanamina dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethylamine N-oxide dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.