Learn More
Trimetilamina, pura, solución acuosa de 7,3 M (50 % en peso), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10623003 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2,5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10623003 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10364262 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10120812 2,5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
11965161 10 L Tambor de plástico 10 LT
4 options
Código de producto. 10623003
Marca: Thermo Scientific Acros 370785000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-50-3 | C3H9N | 59.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylamine
Color Incolora
CAS 75-50-3, 7732-18-5
Punto de ebullición 30.0°C to 100.0°C
Punto de fusión -2.0°C
Fórmula molecular C3H9N
Fórmula lineal (CH3)3N
Número MDL MFCD00008327
Densidad 0.8600g/mL
Sinónimo trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl, dimethylmethaneamine, n-trimethylamine, trimethylamine solution, ch3 3n, trimethyl amine, trimethylamin, trimethyl-amine, fema number 3241
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene, toluene,, xylene, ethylbenzene and chloroform
Clave InChI GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C
Nombre IUPAC N,N-dimetilmetanamina
Peso molecular (g/mol) 59.11
PubChem CID 1146
ChEBI CHEBI:18139
Formula Weight (peso de la fórmula) 59.11
Porcentaje de pureza 48 to 52% (total base)
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 0.86
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación −45°C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethylamine, 45-50 wt.% aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.