Learn More
Alfa Aesar™ Sulfuro de trimetilfosfina, 97 %
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Trimethylphosphine sulfide |
Punto de fusión | 155°C to 156°C |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN3464 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.15 |
Porcentaje de pureza | 97% |