Learn More
(Trimetilsilil)diazometano, solución 2M en hexanos, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10401923
(Trimetilsilil)diazometano, solución 2M en hexanos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10401923
25 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10401923
Marca: Thermo Scientific Acros 385330250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18107-18-1, 92112-69-1
Fórmula molecular C4H10N2Si
Peso molecular (g/mol) 114.22
Clave InChI ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4
PubChem CID 167693
Nombre IUPAC Silano de diazometilo(trimetil)
SMILES C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Trimethylsilyl)diazomethane
% mín. CAS 32.15, 64.47
% máx. CAS 35.54, 67.85
Color Amarillo
Densidad 0.6750g/mL
Punto de ebullición 96.0°C
Temperatura de inflamación −23°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3SiCHN2
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 0.675
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.22
Grado Técnico
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0463070 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number385330050,385331000,385330250,385335000
Número de loteA0466091 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number385330050,385331000,385330250,385335000
Número de loteA0463070 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/05/2024 Catalog Number385330050,385331000,385330250,385335000
Número de loteA0460594 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/04/2024 Catalog Number385330050,385331000,385330250,385335000
Número de loteA0459325 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/01/2024 Catalog Number385330050,385331000,385330250,385335000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (Trimethylsilyl)diazomethane (2.0M solution in hexanes)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
(Trimetilsilil)diazometano, solución 2M en hexanos, Thermo Scientific Chemicals >