Learn More
(Trimetilsililo)metillitio, solución de 0,7 M (al 10 % de peso) en hexanos, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
166.00€ - 1244.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (Trimethylsilyl)methyllithium |
---|---|
Nombre de nota | 0.8M (12 wt%) solution in hexanes |
CAS | 1822-00-0, 92112-69-1, 92112-69-1 |
% mín. CAS | 7.0, 86.0 |
% máx. CAS | 14.0, 93.0 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10366654
|
Thermo Scientific Acros
377451000 |
100 mL |
166.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10183064
|
Thermo Scientific Acros
377458000 |
800 mL |
1244.00€
800 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilaciónEspecificaciones
(Trimethylsilyl)methyllithium | |
1822-00-0, 92112-69-1, 92112-69-1 | |
14.0, 93.0 | |
0.6500g/mL | |
−40°C | |
LiCH2Si(CH3)3 | |
0.65 | |
KVWLUDFGXDFFON-UHFFFAOYSA-N | |
litio; metanidil (trimetil)silano | |
3482579 | |
7 to 14 wt% |
0.8M (12 wt%) solution in hexanes | |
7.0, 86.0 | |
Marrón amarillento a incoloro | |
65.0°C to 70.0°C | |
C4H11LiSi | |
MFCD00010747 | |
trimethylsilyl methyllithium, trimethylsilyl methyl lithium, lich2sime3, pubchem18144, tms-ch2li, lithiomethyltrimethylsilane, acmc-1bvf0, trimethylsilylmethyl lithium | |
[Li+].C[Si](C)(C)[CH2-] | |
94.16 | |
94.16 | |
Solución |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Líquido y vapor altamente inflamables.
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Puede provocar somnolencia o vértigo.
Sospecha de daño en la fertilidad.
Puede provocar
Declaración de GHS P
Llevar protección para los ojos/máscara de protección.
EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo.
Continuar aclarando
Palabra de aviso de GHS: Peligro
- (Trimethylsilyl)methyllithium, 0.7M (10wt%) solution in hexanes
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
RUO – Research Use Only