Learn More
Trimetilsililacetileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10421251 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 10421251
Marca: Thermo Scientific Acros 203570250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1066-54-2 | C5H10Si | 98.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1066-54-2
Fórmula molecular C5H10Si
Peso molecular (g/mol) 98.22
Número MDL MFCD00008569
Clave InChI CWMFRHBXRUITQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylsilylacetylene, trimethylsilyl acetylene, silane, ethynyltrimethyl, ethynyl-trimethyl-silane, ethynyl trimethyl silane, tms acetylene, ethynyltrimethyl silane, trimethylsilyl-acetylene, tmsacetylene
PubChem CID 66111
Nombre IUPAC etinil(trimetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylsilylacetylene
Color Incolora
Densidad 0.6900g/mL
Punto de ebullición 53°C
Temperatura de inflamación -34°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3SiC∽CH
Índice de refracción 1.3873 to 1.3903
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.69
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethylsilylacetylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.