Learn More
Solución de hidróxido de trimetilsulfonio, 0,25 M en metanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3523617 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
1 ML
10 ML
Código de producto. 10516353
Marca: Thermo Scientific 381360010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17287-03-5 | C3H9IS | 204.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylsulfonium hydroxide
Color Incolora
Nombre de nota 0.25M solution in methanol
CAS 17287-03-5, 67-56-1
Fórmula molecular C3H9IS
Número MDL MFCD00011632
Concentración 0.2 to 0.3M
Densidad 0.81g/mL
Sinónimo trimethylsulfonium hydroxide, trimethylsulfonium hydroxide solution, trimethylsulfonium hydroxide 0.2mol/l in methanol methylating reagent, sulfonium, trimethyl-, hydroxide, acmc-209sky, trimethylsulfoniumhydroxyd, ksc498e2f, trimethylsulfoniumhydroxidesolution, trimethylsulfonium hydroxide, 0.2mol/l methanol solution, trimethylsulfoniumhydroxide 0.2mol/linmethanol methylatingreagent
Clave InChI VFJYIHQDILEQNR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [I-].C[S+](C)C
Nombre IUPAC trimetilsulfanio; hidróxido
Peso molecular (g/mol) 204.07
PubChem CID 11105313
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.18
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 mL
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethylsulfonium hydroxide, 0.25M solution in methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.