Learn More
Yoduro de trimetilsulfoxonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Trimethylsulfoxonium iodide |
Nombre de nota | 98% |
Punto de fusión | 175.0°C |
Color | Blanco a amarillo |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Envase | Frasco de plástico |
Fórmula lineal | (CH3)3S(O)I |
Cantidad | 100 g |
Información de solubilidad | Solubility in water: 15g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ethanol and ether |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Trimethylsulfoxonium iodide
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P391-Recoger el vertido.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.