Learn More
Yoduro de trimetilsulfoxonio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
Trimethylsulfoxonium iodide reacts with sodium hydride to prepare dimethyloxosulfonium methylide, which is used as a methylene-transfer reagent in synthetic chemistry. It is used to prepare ylide, which reacts with carbonyl compounds to get epoxides. Further, it reacts with alfa,beta-unsaturated esters to get cyclopropyl esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yoduro de trimetilsulfoxonio reacciona con el hidruro de sodio para preparar metiluro de dimetiloxosulfonio, que se utiliza como reactivo de transferencia de metileno en química sintética. Se utiliza para preparar iluro, que reacciona con los compuestos de carbonilo para obtener epóxidos. Además, reacciona con los ésteres alfa y beta-insaturados para obtener ésteres de ciclopropilo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes. Sensible a la luz.
El yoduro de trimetilsulfoxonio reacciona con el hidruro de sodio para preparar metiluro de dimetiloxosulfonio, que se utiliza como reactivo de transferencia de metileno en química sintética. Se utiliza para preparar iluro, que reacciona con los compuestos de carbonilo para obtener epóxidos. Además, reacciona con los ésteres alfa y beta-insaturados para obtener ésteres de ciclopropilo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes. Sensible a la luz.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Trimethylsulfoxonium iodide |
Punto de fusión | ∼170°C (decomposition) |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 3595854 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.07 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P391-Recoger el vertido.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.