Learn More
Solución de cloruro de trimetiltina, 1 M (20 % rn prdo) en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10794185 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. 10794185
Marca: Thermo Scientific Acros 427851000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Trimethyltin chloride
Color Clear colorless solution
Nombre de nota 1M (25 wt.%) solution in Hexanes
CAS 1066-45-1, 109-99-9
Fórmula molecular C3H11ClSn
Número MDL MFCD00000520
Concentración 1M (NMR), exact strength on the certificate of analysis
Densidad 0.9880g/mL
Sinónimo trimethyltin chloride, stannane, chlorotrimethyl, chlorotrimethyltin, trimethylchlorotin, trimethylstannyl chloride, trimethylchlorostannane, chloro trimethyl stannane, m&t chemicals 1222-45, stannylium, trimethyl-, chloride, trimethyltinchloride
Clave InChI FVFGWISLDLUGHX-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.C[SnH](C)C
Nombre IUPAC cloro(trimetil)estannano
Peso molecular (g/mol) 201.28
PubChem CID 14016
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.25
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.988
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −17°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethyltin chloride, 1M (20 wt.%) solution in THF
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Sicherheitshinweis
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt