Learn More
Borato de trifenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Triphenyl borate is a useful boronic ester with chemosterilant activity against Cochliomyia hominivorax. It is also used as a competitive inhibitor of urease of Klebsiella aerogenes used to study the mechanisms of interaction with the nickel active site.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El borato de trifenilo es un éster borónico útil con actividad quimioesterilizante contra el Cochliomyia hominivorax. También se utiliza como inhibidor competitivo de la ureasa de Klebsiella aerogenes utilizado para estudiar los mecanismos de interacción con el sitio activo del níquel.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Sensible al agua y a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Higroscópico. Almacenar bajo una atmósfera inerte.
El borato de trifenilo es un éster borónico útil con actividad quimioesterilizante contra el Cochliomyia hominivorax. También se utiliza como inhibidor competitivo de la ureasa de Klebsiella aerogenes utilizado para estudiar los mecanismos de interacción con el sitio activo del níquel.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Sensible al agua y a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Higroscópico. Almacenar bajo una atmósfera inerte.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Triphenyl borate |
Punto de fusión | 98°C to 101°C |
Fórmula lineal | (C6H5O)3B |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN2811 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in chloroform,methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.13 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Sólido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Triphenyl borate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Triphenyl borate