Learn More
Fosfato de trifenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Descripción
Triphenyl phosphate is used as an internal standard in the screening and quantification of agrochemical residues in vegetables and fruits. It is used in plastic processing and molding of plastic flow and performance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fosfato de trifenilo se utiliza como patrón interno en la detección y cuantificación de residuos agroquímicos en hortalizas y frutas. Se utiliza en el procesamiento de plástico y el moldeo del flujo y rendimiento del plástico.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes y la humedad. Almacenar en gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua.
El fosfato de trifenilo se utiliza como patrón interno en la detección y cuantificación de residuos agroquímicos en hortalizas y frutas. Se utiliza en el procesamiento de plástico y el moldeo del flujo y rendimiento del plástico.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes y la humedad. Almacenar en gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Triphenyl phosphate |
Punto de fusión | 48°C to 52°C |
Punto de ebullición | 247°C to 250°C (11 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 223°C (433°F) |
Olor | Odorless |
Cantidad | 250 g |
Número UN | UN3077 |
Beilstein | 1888236 |
Índice Merck | 14,9742 |
Información de solubilidad | Reacts with water. |