Learn More
Trifenilfosfito, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Descripción
Used to convert alcohols to alkyl halides, as a peptide coupling agent, and, in combination with ozone, as a low-temperature source of singlet oxygen, and ligand for metal-catalyzed reactions. Also used as reagent in the preparation of mixed valent nickel diphosphine dithiolate bridged iron carbonyl phosphine complexes as models of [NiFe]-hydrogenase active site.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa para convertir alcoholes en haluros de alquilo, como agente de acoplamiento de péptidos y, en combinación con ozono, como fuente de oxígeno singlete a baja temperatura y ligando para reacciones catalizadas mediante metales. También se utiliza como reactivo en la preparación de complejos de carbonilfosfina de hierro con enlace de difosfina y ditiolato de níquel de valencia mixta como modelos de sitio activo de [NiFe]-hidrogenasa.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Almacenar lejos de fuentes de aire y humedad. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenénese bajo gas inerte seco.
Se usa para convertir alcoholes en haluros de alquilo, como agente de acoplamiento de péptidos y, en combinación con ozono, como fuente de oxígeno singlete a baja temperatura y ligando para reacciones catalizadas mediante metales. También se utiliza como reactivo en la preparación de complejos de carbonilfosfina de hierro con enlace de difosfina y ditiolato de níquel de valencia mixta como modelos de sitio activo de [NiFe]-hidrogenasa.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Almacenar lejos de fuentes de aire y humedad. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenénese bajo gas inerte seco.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Triphenyl phosphite |
Punto de fusión | 22°C to 24°C |
Densidad | 1.184 |
Punto de ebullición | 360°C |
Temperatura de inflamación | 146°C (295°F) |
Olor | Mild |
Fórmula lineal | (C6H5O)3P |
Cantidad | 500 g |
Número UN | UN3077 |
Sensibilidad | Air Sensitive |