Learn More
Trifenilfosfito, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11935161 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
Código de producto. 11935161
Marca: Thermo Scientific Acros 140440100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 101-02-0 | C18H15O3P | 310.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-02-0
Fórmula molecular C18H15O3P
Peso molecular (g/mol) 310.28
Clave InChI HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phosphorous acid, triphenyl ester, advance tpp, triphenoxyphosphine, phenyl phosphite, stabilizer p 36, trifenoxyfosfin, trifenylfosfit, phosclere t 36, efed, mellite 310
PubChem CID 7540
Nombre IUPAC Trifenilfosfito
SMILES C1=CC=C(C=C1)OP(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenyl phosphite
Acidez 1.5mg KOH/g max.
Punto de fusión 22.0°C to 24.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1840g/mL
Punto de ebullición 360.0°C
Temperatura de inflamación 146°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal (C6H5O)3P
Índice de refracción 1.5893 to 1.5913
Cantidad 10 L
Beilstein 06,177
Fieser 01,1249; 02,446; 03,322
Gravedad específica 1.184
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slowly hydrolyses in water, soluble in many organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.28
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido