Learn More
Trifenilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448476
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 11448476
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15939.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 603-34-9 | C18H15N | 245.325 g/mol
Triphenylamine is used in organic light-emitting diode as hole-transporters and as a pharmaceutical intermediate. It is coated on film bases as primary photoconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la trifenilamina se utiliza en el diodo orgánico emisor de luz como transportador de agujeros y como intermedio farmacéutico. Se recubre sobre bases de película como fotoconductor primario.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
mantenga el recipiente bien cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 603-34-9
Fórmula molecular C18H15N
Peso molecular (g/mol) 245.325
Número MDL MFCD00003020
Clave InChI ODHXBMXNKOYIBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylamine, benzenamine, n,n-diphenyl, triphenyl amine, n,n-diphenylbenzenamine, amine, triphenyl, unii-njs65m2ds2, ccris 4887, n,n,n-triphenylamine, n,n-diphenylbenzeneamine, njs65m2ds2
PubChem CID 11775
Nombre IUPAC N,N-difenilanilina
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylamine
Punto de fusión 125°C to 129°C
Punto de ebullición 365°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2050487
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.33
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triphenylamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Triphenylamine