Learn More
Trifenilmetanp, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10041670
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 519-73-3
Fórmula molecular C19H16
Peso molecular (g/mol) 244.34
Número MDL MFCD00004763
Clave InChI AAAQKTZKLRYKHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylmethane, tritane, benzene, 1,1',1-methylidynetris, methane, triphenyl, diphenylmethyl benzene, 1,1',1-methanetriyltribenzene, unii-8o4utw9e17, ccris 5194, triphenyl methane, triphenylmethane?
PubChem CID 10614
ChEBI CHEBI:76212
Nombre IUPAC benzhidrilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylmethane
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 90.0°C to 94.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 358.0°C to 359.0°C (754.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)3CH
Cantidad 25 g
Beilstein 05,698
Índice Merck 15,9914
Gravedad específica 1.01
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.34
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Triphenylmethane