Learn More
Cloruro de trifenilmetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Triphenylmethyl chloride |
Nombre de nota | 98% |
Punto de fusión | 110.0°C to 113.0°C |
Color | Beige amarillento o blanco |
Punto de ebullición | 230.0°C to 235.0°C (20.0 mmHg) |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
Envase | Frasco de plástico |
Fórmula lineal | (C6H5)3CCl |
Cantidad | 500 g |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Clasificación
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3