Learn More
Mercaptano de trifenilmetilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Triphenylmethyl mercaptan, is used as a reagent used for the introduction of thiol group. Triphenylmethanethiol is a reagent used for the mild introduction of the mercapto functionality. It is also used as a pharmaceutical intermediate; Chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El mercaptano de trifenilmetilo se usa como reactivo utilizado para la introducción de grupo tiol. El trifenilmetanotiol es un reactivo utilizado para la introducción leve de la funcionalidad de mercapto. También se utiliza como intermediario farmacéutico y en la síntesis química.
Solubilidad
Es insoluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
El mercaptano de trifenilmetilo se usa como reactivo utilizado para la introducción de grupo tiol. El trifenilmetanotiol es un reactivo utilizado para la introducción leve de la funcionalidad de mercapto. También se utiliza como intermediario farmacéutico y en la síntesis química.
Solubilidad
Es insoluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Triphenylmethyl mercaptan |
Punto de fusión | 103°C to 108°C |
Olor | Stench |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 2113168 |
Información de solubilidad | It is insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.4 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |