Learn More
Trifenilfosfina, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367707
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11367707 500 g 500 g
11377707 25 g 25 g
11387707 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11367707
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014112.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 603-35-0 | C18H15P | 262.29 g/mol
Triphenylphosphine is used in the synthesis of organic compounds due to its nucleophilicity and its reducing character. It is involved in the synthesis of biaryl compounds, phosphonium salts and other phosphorus compounds. As a reducing agent, it is used to prepare aromatic amines from the corresponding aromatic N-oxides. The anionic phosphine is usually isolated as the trisodium salt which reacts with rhodium to form a complex that finds use in industrial hydroformylation reactions. It is also used to prepare Wilkinson's catalyst, RhCl(PPh3)3 useful to catalyze the hydrogenation of alkenes and tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) that is widely used to catalyze C-C coupling reactions in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 603-35-0
Fórmula molecular C18H15P
Peso molecular (g/mol) 262.29
Número MDL MFCD00003043 MFCD20489348
Clave InChI RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylphosphine, triphenyl phosphine, phosphine, triphenyl, triphenylphosphorus, triphenyl-phosphane, triphenylphosphide, phosphorustriphenyl, trifenylfosfin, trifenylfosfin czech, triphenylphosphine resin
PubChem CID 11776
Nombre IUPAC trifenilfosfano
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylphosphine
Punto de fusión 79°C to 81°C
Densidad 1.2 g/mL
Punto de ebullición 360°C
Temperatura de inflamación 181°C (358°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Cantidad 500 g
Beilstein 610776
Información de solubilidad Soluble in ether,benzene,carbon tetrachloride,glacial acetic acid,acetone,chloroform and alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.29
Forma física Escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triphenylphosphine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Triphenylphosphine