Learn More
Trifenilfosfina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Triphenylphosphine |
Punto de fusión | 78.5°C to 81.5°C |
Color | Blanco |
Punto de ebullición | 377.0°C |
Temperatura de inflamación | 181°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de plástico |
Fórmula lineal | (C6H5)3P |
Cantidad | 250 g |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Triphenylphosphine
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Trifenilfosfina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido