Learn More
Dibromuro de trifenilfosfina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
Triphenylphosphine dibromide is used as a reagent for conversion of aldoximes into nitriles. It acts as a reagent for cleavage of acetals. It reacts with amines to give iminophosphoranes. Further, it serves as a reagent in the preparation of alkyl and aryl bromides from alcohols and phenols without rearrangement.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dibromuro de trifenilfosfina se utiliza como reactivo para la conversión de aldoximas en nitriles. Actúa como un reactivo en la escisión de acetales. Reacciona con aminas para producir iminofosforanos. Además, sirve como reactivo en la preparación de bromuros de alquilo y arilo a partir de alcoholes y fenoles sin reordenación.
Solubilidad
Soluble en agua, diclorometano, acetonitrilo, cianuro de fenilo, dimetilformamida, éter, cloroformo, alcohol, tetracloruro de carbono, ácido acético y disulfuro de carbono. Poco soluble en cloruro de fenilo, trifenilfosfina e hidruro de fenilo. Insoluble en bromo acuoso.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes, bases y metales activos.
El dibromuro de trifenilfosfina se utiliza como reactivo para la conversión de aldoximas en nitriles. Actúa como un reactivo en la escisión de acetales. Reacciona con aminas para producir iminofosforanos. Además, sirve como reactivo en la preparación de bromuros de alquilo y arilo a partir de alcoholes y fenoles sin reordenación.
Solubilidad
Soluble en agua, diclorometano, acetonitrilo, cianuro de fenilo, dimetilformamida, éter, cloroformo, alcohol, tetracloruro de carbono, ácido acético y disulfuro de carbono. Poco soluble en cloruro de fenilo, trifenilfosfina e hidruro de fenilo. Insoluble en bromo acuoso.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes, bases y metales activos.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Triphenylphosphine dibromide |
Punto de fusión | ∼260°C (decomposition) |
Cantidad | 50 g |
Número UN | UN3261 |
Beilstein | 917652 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in water,dichloromethane,acetonitrile,phenyl cyanide,dimethyl formamide,ether,chloroform,alcohol,carbon tetrachloride,acetic acid and carbon disulfide. Sparingly soluble in phenyl chloride,triphenylphosphine and phenyl hydride. Insoluble in aqueous bromine. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 422.1 |
Porcentaje de pureza | 96% |