Learn More
Trifenilfosfina, escamas, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
In the synthesis of organic compounds, phosphonium salts and other phosphorus compounds, and as a polymerization initiatorTriphenylphosphine is used in the synthesis of organic compounds due to its nucleophilicity and its reducing character. It is involved in the synthesis of biaryl compounds, phosphonium salts and other phosphorus compounds. As a reducing agent, it is used to prepare aromatic amines from the corresponding aromatic N-oxides. The anionic phosphine is usually isolated as the trisodium salt, which reacts with rhodium to form a complex that finds use in industrial hydroformylation reactions. It is also used to prepare Wilkinson's catalyst, RhCl(PPh3)3 useful to catalyze the hydrogenation of alkenes and tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) that is widely used to catalyse C-C coupling reactions in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La trifenilfosfina se utiliza la síntesis de compuestos orgánicos, sales de fosfonio y otros compuestos de fósforo, y como iniciador de polimerización. Se aplica en la síntesis de compuestos orgánicos debido a su nucleofilicidad y su carácter reductor. Participa en la síntesis de compuestos biarilo, sales de fosfonio y otros compuestos de fósforo. Como agente reductor, se utiliza para preparar aminas aromáticas a partir de los N-óxidos aromáticos correspondientes. La fosfina aniónica suele aislarse como sal trisódica, que reacciona con el rodio para formar un complejo que se utiliza en reacciones de hidroformilación industrial. También se utiliza para preparar el catalizador de Wilkinson. El compuesto RhCl(PPH3)3 es útil para catalizar la hidrogenación de alquenos y tetraquis(trifenilfosfina)paladio(0) que se usa ampliamente para catalizar las reacciones de acoplamiento C-C en la síntesis orgánica.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y ácidos.′
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Triphenylphosphine |
Punto de fusión | 79°C to 81°C |
Densidad | 1.2 |
Punto de ebullición | 360°C |
Temperatura de inflamación | 181°C (358°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Olor | Mild |
Cantidad | 5000 g |
Beilstein | 610776 |
Índice Merck | 14,9743 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466083 | Certificado de análisis | 14/11/2024 | A14089.0B,A14089.30,A14089.0I |
10227530 | Certificado de análisis | 14/11/2023 | A14089.0B,A14089.30,A14089.0I |
10207965 | Certificado de análisis | 21/05/2022 | A14089.0B,A14089.30,A14089.0I |
10240772 | Certificado de análisis | 21/05/2022 | A14089.0B,A14089.30,A14089.0I |
G08U016 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | A14089.0B,A14089.30,A14089.0I |
Seguridad y manipulación
- Triphenylphosphine
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: Triphenylphosphine