Learn More
Trifenilsilanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Triphenylsilanol is used as a water surrogate for regioselective Pd catalyzed allylations. A thick on germanium substrates have been produced by the electron bombardment of an evaporated thin film of triphenylsilanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trifenilsilanol se utiliza como sustituto del agua en las alilaciones catalizadas con Pd regioselectivas. Se ha producido un espesor en sustratos de germanio mediante bombardeo de electrones de una película fina evaporada de trifenilsilanol.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, agua, humedad.
El trifenilsilanol se utiliza como sustituto del agua en las alilaciones catalizadas con Pd regioselectivas. Se ha producido un espesor en sustratos de germanio mediante bombardeo de electrones de una película fina evaporada de trifenilsilanol.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, agua, humedad.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Triphenylsilanol |
Punto de fusión | 149°C to 154°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 985007 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.41 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Densidad | 1.17 |