Learn More
Cloruro de tiofenilestaño, 95+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10318940 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 GR
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10318940 100 g Frasco de vidrio 100 g
10787973 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10249513 500 g Frasco de vidrio 500 g
3 options
Código de producto. 10318940
Marca: Thermo Scientific Acros 317291000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 639-58-7 | C18H17ClSn | 387.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 639-58-7
Fórmula molecular C18H17ClSn
Peso molecular (g/mol) 387.49
Número MDL MFCD00000519
Clave InChI ZDYYCRIXXMWWQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenyltin chloride, fentin chloride, chlorotriphenyltin, triphenylchlorotin, stannane, chlorotriphenyl, brestanol, tptc, triphenylchlorostannane, aquatin, tinmate
PubChem CID 12540
ChEBI CHEBI:35036
Nombre IUPAC cloro(trifenil)estannano
SMILES Cl.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenyltin chloride
Punto de fusión 103.0°C to 108.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 240.0°C (13.5 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)3SnCl
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.47
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino