Learn More
Fluoruro de trifenilestaño, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324527
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11324527 1 g 1 g
11314527 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11324527
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039600.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 379-52-2 | C18H17FSn | 371.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 379-52-2
Fórmula molecular C18H17FSn
Peso molecular (g/mol) 371.04
Número MDL MFCD00015356
Clave InChI SZNZEEYJVCQHCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenyltin fluoride, fentin fluoride, stannane, fluorotriphenyl, biomet 204, tin, fluorotriphenyl, caswell no. 896h, unii-1yp2l952md, fluoro triphenyl stannane, epa pesticide chemical code 083602, triphenylzinnfluorid
PubChem CID 9786
Nombre IUPAC fluoro(trifenil)estannano
SMILES F.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenyltin fluoride
Punto de fusión >281°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3146
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.99
Forma física Polvo