Learn More
Hidruro de trifenilestaño, 97 % Código de producto.: 11312685
Hidruro de trifenilestaño, 97 %
Código de producto. 11312685
25 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Código de producto. 11312685
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L00163.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El hidruro de trifenilestaño se utiliza como fuente de ″H·″ para generar radicales o dividir los enlaces carbono-oxígeno. Y también se utiliza en pinturas antiincrustantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire & y a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 892-20-6
Fórmula molecular C18H16Sn
Número MDL MFCD00003004
Sinónimo Triphenylstannane
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenyltin hydride
Punto de fusión 26°C to 28°C
Densidad 1.374
Punto de ebullición 162°C to 168°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal (C6H5)3SnH
Índice de refracción 1.637
Cantidad 25 g
Número UN UN3146
Beilstein 3544353
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.02
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10176419 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number
Número de lote10216857 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog Number
Número de lote10155847 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog Number
Número de lote10189381 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog Number
Número de lote10022167 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog Number
Título del producto
Hidruro de trifenilestaño, 97 % >