Learn More
Trifosgeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442757
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Triphosgene is used as a carbonylating agent for aza-peptide synthesis. It reacts with several alfa-amino acids to give the corresponding N-carboxyanhydrides. It is involved in the preparation of the esterification coupling reagent, di-2-thienyl carbonate from 2(5H)-thiophenone. Further, it is used as a reagent in organic synthesis and converts an amino group into isocyanate. In addition to this, it is employed in the preparation of 2-chloronicotinaldehydes through cyclization of the corresponding enamides. It is considered as a useful substitute for phosgene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trifosgeno se utiliza como agente carbonilante para la síntesis de aza-péptidos. Reacciona con varios alfa-aminoácidos para dar los N-carboxianhídridos correspondientes. Participa en la preparación del reactivo de acoplamiento de esterificación, carbonato de di-2-tienilo de 2(5H)-tiofenona. Asimismo, se utiliza como reactivo en la síntesis orgánica y convierte un grupo amino en isocianato. Además de esto, se emplea en la preparación de 2-cloronicotinaldehídos a través de la ciclización de las correspondientes enamidas. Se considera un sustituto útil del fosgeno.
Solubilidad
Soluble en éter, etanol, tetrahidrofurano, benceno, ciclohexano, cloroformo, hexano, tetracloruro de carbono, diclorometano y clorobenceno. No soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32315-10-9
Fórmula molecular C3Cl6O3
Peso molecular (g/mol) 296.73
Número MDL MFCD00062848
Clave InChI UCPYLLCMEDAXFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphosgene, bis trichloromethyl carbonate, methanol, trichloro-, carbonate 2:1, ditrichloromethyl carbonate, triphosgene bis-trichloromethyl carbonate, methanol, 1,1,1-trichloro-, 1,1'-carbonate, triphosgen, tri phosgene, tri-phosgene
PubChem CID 94429
Nombre IUPAC carbonato de bis(triclorometilo)
SMILES C(=O)(OC(Cl)(Cl)Cl)OC(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphosgene
Punto de fusión 77°C to 91°C
Densidad 1.6
Punto de ebullición 203°C to 206°C
Cantidad 25 g
Número UN UN2928
Beilstein 1787583
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in ether,ethanol,tetrahydrofuran,benzene,cyclohexane,chloroform,hexane,carbon tetrachloride,dichloromethane and chlorobenzene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.75
Porcentaje de pureza 98%