Learn More
BTX™ Triple Electroporation Tweezertrode
Código de producto. p-7250959
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
3 mm
5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15741078 3 mm cada uno
15625028 5 mm cada uno
2 options
Código de producto. 15741078
Marca: BTX™ 450493
Triple Electroporation Tweezertrode is a reusable non-invasive, tweezer-style electrode for drug or gene delivery in animal tissues.
Triple Tweezertrodes have:
  • Three electrode contacts with adjustable position and polarities
  • Improves electrical field distribution for in utero electroporation applications
Compatability:
  • ECM830
  • ECM2001+
  • Gemini X2
  • Connect to BTX generators using the Tweezertrode Connection cables (45-0204)
Applications:
  • In vivo drug or gene delivery
  • Ex vivo drug or gene delivery
  • In utero drug or gene delivery
Tweezertrodes may be cleaned with a mild detergent and sterilized with 70% ethanol or ethylene oxide.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Tipo Tweezers
Desechables Reusable
Para utilizar con (equipo) ECM 830, ECM 2001, Gemini X2
Esterilidad Non-sterile
Intervalo de temperatura (métrico) 5°C to 40°C
Diámetro (imperial) 0.12 in.
Diámetro (métrico) 3 mm
Requisitos eléctricos 0 to 200 VDC (Do Not Use AC Current)