Learn More
Thermo Scientific™ Paquete esterilizado de triple envoltura con indicador de VHP y agar de triptona de soja con lecitina, polisorbato 80, tiosulfato de sodio, L-histidina
Lleve a cabo el control medioambiental en sus entornos más regulados mediante placas de triple envoltura Thermo Scientific™, para aplicaciones de muestreo del aire activas y pasivas.
340.00€ - 388.00€
Especificaciones
Color | Marfil, transparente |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 2 a 25 °C |
Descripción | Paquete esterilizado de triple envoltura con indicador de VHP y agar de triptona de soja con lecitina, polisorbato 80, tiosulfato de sodio, L-histidina |
Origen de fabricación | Alemania |
Tipo de producto | Agar |
Código de producto | Marca | Descripción | Formato | Cantidad | Origen de fabricación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Formato | Cantidad | Origen de fabricación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15436030
|
Thermo Scientific™
PO5501B |
Paquete esterilizado de triple envoltura con indicador de VHP y agar de triptona de soja con lecitina, polisorbato 80, tiosulfato de sodio, L-histidina | Monoplaca de 90 mm | 100/paq. | Alemania |
388.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15476030
|
Thermo Scientific™
PO5511D |
Paquete esterilizado de triple envoltura con indicador de VHP y agar de triptona de soja con lecitina, polisorbato 80, tiosulfato de sodio, L-histidina | Placa de contacto de 55 mm | 100/paq. | Alemania |
340.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Disfrute de una confianza inigualable en la limpieza de las salas con el paquete esterilizado de triple envoltura y placas de agar de triptona de soja, con indicador de VHP, con lecitina, polisorbato 80, tiosulfato de sodio, L-histidina Thermo Scientific™.
Consiga confianza en sus resultados y garantice la fertilidad óptima del medio utilizando placas con un indicador de peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP), diseñado para confirmar la integridad del material de envoltura y el sellado durante la exposición a VHP.Las tres capas protectoras reducen el riesgo de contaminación:
- Película principal con parche de control de la humedad
- Barrera de VHP en película secundaria con bolsita de desecante inmobilizada
- Tapa antipolvo de película terciaria
La incorporación de novedosos elementos mejora el control de la humedad, ya que permite transportar y absorber el exceso de humedad
Al utilizar placas con una mayor vida útil y mejor almacenamiento a temperatura ambiente, se obtiene una solución rentable, lo que minimiza los costes de validación de nuevos lotes y refrigeración
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Especificaciones
Marfil, transparente | |
Paquete esterilizado de triple envoltura con indicador de VHP y agar de triptona de soja con lecitina, polisorbato 80, tiosulfato de sodio, L-histidina | |
Agar | |
100/paq. |
De 2 a 25 °C | |
Alemania | |
Triple envoltura - Irradiada |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 43 semanas