Learn More
Thermo Scientific™ Jeringa de aguja fija de GT para muestreador automático TriPlus RSH
Las jeringas de aguja fija GT para muestreador automático Thermo Scientific™ TriPlus RSH son precisas y reproducibles en una amplia gama de volúmenes.
Marca: Thermo Scientific™ 365H2181
174.82 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "24127" para aplicar la oferta.
Descripción
Las jeringas de aguja fija GT para muestreador automático Thermo Scientific™ TriPlus RSH son precisas y reproducibles en una amplia gama de volúmenes.
- Vidrio borosilicatado con conexiones metálicas
- Las agujas y los émbolos son de acero inoxidable
- Diseño de jeringa probado
Especificaciones
Acero inoxidable (aguja), Acero inoxidable (émbolo) | |
23 G | |
Jeringa para muestreadores automáticos GC | |
100 μl | |
57 mm | |
Muestreador automático TriPlus RSH | |
Sí |
100 µL FN GT, calibre 23, 57 mm | |
57 mm | |
Unidad | |
TriPlus | |
Orificio lateral | |
Fijo |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%