Learn More
Thermo Scientific™ Jeringa de aguja fija para muestreador automático TriPlus RSH, 10 μl
Las jeringas de aguja fija para muestreador automático Thermo Scientific™ TriPlus RSH son precisas y reproducibles en una amplia gama de volúmenes.
Marca:  Thermo Scientific™ 365D0321
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13436856
  • 126.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las jeringas de aguja fija para muestreador automático Thermo Scientific™ TriPlus RSH son precisas y reproducibles en una amplia gama de volúmenes.
  • Vidrio borosilicatado con conexiones metálicas
  • Las agujas y los émbolos son de acero inoxidable.
  • Diseño de jeringa probado
Especificaciones
Especificaciones
Sin divisiones y OC
Jeringas con aguja fija
85 mm
26s G
10 μl
Cono