Learn More
Thermo Scientific™ Jeringa para muestreadores automáticos TriPlus RSH de aguja fija, 5 μL
Las jeringas de aguja fija para muestreador automático Thermo Scientific™ TriPlus RSH son precisas y reproducibles en una amplia gama de volúmenes.
Marca: Thermo Scientific™ 365C0251
101.45 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
Las jeringas para muestreadores automáticos TriPlus RSH de aguja fija Thermo Scientific™ son precisas y reproducibles en una amplia gama de volúmenes.
- Vidrio borosilicatado con conexiones metálicas
- Las agujas y los émbolos son de acero inoxidable
- Diseño de jeringa probado
Especificaciones
5 µL FN, calibre 26s, 57 mm | |
57 mm | |
Unidad | |
57 mm | |
Muestreador automático TriPlus RSH |
26s G | |
Jeringa para muestreadores automáticos GC | |
5 μl | |
Cono | |
No |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30