Descripción
Base:
- Estructura de polipropileno
- Pies de caucho que minimizan el deslizamiento y protegen la sobremesa
- Dimensiones (L x An): 210 x 155mm
Varilla de soporte:
- Acero inoxidable
- Incluye base
- Dimensiones (diám. x L): 12 mm diá. × 505 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Bureta automática compacta |
| Material | Polipropileno, Acero inoxidable |
| Altura (métrico) | 505 mm |
| Incluye | Placa base |
| Tipo | Soporte de bureta |
| Diámetro de la varilla (métrico) | 12 mm |
| Longitud de la base (métrico) | 210 mm |
| Longitud de la varilla (métrico) | 505 mm |
| Anchura de la base (métrico) | 155 mm |