Learn More
TrippNT Soportes para frascos
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Admite:
Frascos de presión (500 ml)
Posiciones:
1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Evite derrames o accidentes con estos soportes para frascos.Los soportes para frascos de lavado mantienen las soluciones de lavado organizadas y a mano.
- Soportes para frascos de 500 ml a 1 l para frascos de apriete
- Móntelos en una pared, campana o mesa de trabajo con la cinta de doble cara incluida
- Estructura de PVC resistente
- Admite frascos lavadores estándar
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Soporte para frascos |
| Admite | Frascos de presión (500 ml) |
| Material | Plástico resistente a productos químicos |
| Posiciones | 1 |