Learn More
TrippNT Soportes para frascos
Código de producto. p-3491180 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Admite:
Frascos de presión (500 ml)
Posiciones:
1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11776758
Marca: TrippNT 6352640
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Evite derrames o accidentes desordenados con estos soportes para frascos. Los soportes para frascos lavadores mantienen las soluciones de lavado organizadas y a mano.
Evite derrames o accidentes con estos soportes para frascos.Los soportes para frascos de lavado mantienen las soluciones de lavado organizadas y a mano.
  • Soportes para frascos de 500 ml a 1 l para frascos de apriete
  • Móntelos en una pared, campana o mesa de trabajo con la cinta de doble cara incluida
  • Estructura de PVC resistente
  • Admite frascos lavadores estándar
Especificaciones
Tipo de producto Soporte para frascos
Admite Frascos de presión (500 ml)
Material Plástico resistente a productos químicos
Posiciones 1