Learn More
Tripropilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10428720
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-69-2
Fórmula molecular C9H21N
Peso molecular (g/mol) 143.27
Número MDL MFCD00009363
Clave InChI YFTHZRPMJXBUME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tripropylamine, tri-n-propylamine, n,n-dipropyl-1-propanamine, 1-propanamine, n,n-dipropyl, propyldi-n-propylamine, tripropylammonium, tripropyl amine, npr3, n,n-dipropyl-1-propylamine, tripropylamin
PubChem CID 7616
ChEBI CHEBI:38880
Nombre IUPAC N,N-dipropilpropan-1-amina
SMILES CCCN(CCC)CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tripropylamine
Punto de fusión -93.0°C
Color Incolora
Densidad 0.7600g/mL
Punto de ebullición 156.0°C
Temperatura de inflamación 32.5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.2% max. dipropylamine (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3CH2CH2)3N
Índice de refracción 1.4155 to 1.4175
Cantidad 1 L
Beilstein 04, II, 623
Gravedad específica 0.76
Información de solubilidad Solubility in water: 2.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents
Viscosidad 0.627 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.27
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido