Learn More
Tris(1,10-fenantrolina)hierro(II) sulfato, solución acuosa de 0,025 M, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10465851 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. 10465851
Marca: Thermo Scientific Acros 422251000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14634-91-4 | C36H24FeN6O4S | 692.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14634-91-4
Fórmula molecular C36H24FeN6O4S
Peso molecular (g/mol) 692.53
Número MDL MFCD00036428
Clave InChI CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo ferroin, ferroin indicator solution, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-.kappa.n1,.kappa.n10-, oc-6-11-, sulfate 1:1, ferroin sulfate, ferroin solution, 1,10-phenanthroline ferrous sulfate, tris 1,10-phenanthroline-n1,n10 iron sulphate, ferrous 1,10-phenanthroline sulfate, ferroin indicator solution, 25 mmol/l, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-kappan1,kappan10-, oc-6-11-, sulfate 1:1
PubChem CID 84567
Nombre IUPAC hierro(2+); 1,10-fenantrolina; sulfato
SMILES [Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(1, 10-phenanthroline)iron(II) sulfate
Nombre de nota 0.025M Aqueous Solution
Color Rojo
Densidad 1.0060g/mL
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 1.006
Formula Weight (peso de la fórmula) 692.53
Forma física Líquido