Learn More
Tris[(1-bencil-1H-1,2,3-triazol-4-il)metil]amina, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15410107
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
510758-28-8
C30H30N10
530.64
MFCD09265124
WKGZJBVXZWCZQC-UHFFFAOYSA-N
tris 1-benzyl-1h-1,2,3-triazol-4-yl methyl amine, 1,2,4-trimethyl-5-benzenesulfonic acid, tris 1-benzyl-1h-1,2,3-triazole-4-ylmethyl amine, tris 1-benzyl-1h-1,2,3-triazol-4-yl methyl amine tbta
11203363
1-(1-benciltriazol-4-il)-N,N-bis[(1-benciltriazol-4-il)metil]metanamina
C(N(CC1=CN(CC2=CC=CC=C2)N=N1)CC1=CN(CC2=CC=CC=C2)N=N1)C1=CN(CC2=CC=CC=C2)N=N1
510758-28-8
C30H30N10
530.64
MFCD09265124
WKGZJBVXZWCZQC-UHFFFAOYSA-N
tris 1-benzyl-1h-1,2,3-triazol-4-yl methyl amine, 1,2,4-trimethyl-5-benzenesulfonic acid, tris 1-benzyl-1h-1,2,3-triazole-4-ylmethyl amine, tris 1-benzyl-1h-1,2,3-triazol-4-yl methyl amine tbta
11203363
1-(1-benciltriazol-4-il)-N,N-bis[(1-benciltriazol-4-il)metil]metanamina
C(N(CC1=CN(CC2=CC=CC=C2)N=N1)CC1=CN(CC2=CC=CC=C2)N=N1)C1=CN(CC2=CC=CC=C2)N=N1
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine stabilizes Cu(I) towards disproportionation and oxidation thus enhancing its catalytic effect in the azide-acetylene cycloaddition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La tris[(1-bencil-1H-1,2,3-triazol-4-il)metil]amina estabiliza el Cu(I) hacia la desproporción y oxidación, lo que mejora su efecto catalítico en la cicloadición de azida-acetileno.
Solubilidad
Soluble en DMSO y DMF.
Notas
Almacenar a – 20 °C. Proteger del calor. Incompatible con el calor y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
Punto de fusión 132°C to 143°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in DMSO,DMF.
Formula Weight (peso de la fórmula) 530.63
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Sólido