Learn More
Tris(2-aminoetil)amina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403900
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
11403900 5 g 5 g
11470437 25 g 25 g
11480437 100 g 100 g
11490437 500 g 500 g
4 options
Código de producto. 11403900
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21789.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4097-89-6 | C6H18N4 | 146.238 g/mol
Tris(2-aminoethyl)amine is a tetradentate chelating ligand and forms stable complexes with transition metals. It is also used as a carbon dioxide absorbent. Further, it acts as a reagent for cleavage of the fluorenylmethyloxycarbonyl (Fmoc) group in peptide synthesis. It reacts with aryl isocyanates and isothiocyanates to give tris-urea and -thiourea derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La tris(2-aminoetil)amina es un ligando quelante tetradentado que forma complejos estables con metales de transición. También se utiliza como un absorbente de dióxido de carbono. Además, actúa como un reactivo para la escisión del grupo fluorenilmetiloxicarbonil (Fmoc) en la síntesis de péptidos. Reacciona con isocianatos de arilo e isotiocianatos para formar derivados de tris-urea y tris-tiourea.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible al aire e higroscópica. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4097-89-6
Fórmula molecular C6H18N4
Número MDL MFCD00008177
Clave InChI MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77731
ChEBI CHEBI:30631
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(2-aminoethyl)amine
Densidad 0.978
pH 11.9
Punto de ebullición 102°C (0.05 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Olor Amine-like
Fórmula lineal N(CH2CH2NH2)3
Índice de refracción 1.4969
Cantidad 5 g
Número UN UN2922
Beilstein 1739626
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Sinónimo tris 2-aminoethyl amine, tren, taea, 2,2 ',2-triaminotriethylamine, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 2-aminoethyl, tri 2-aminoethyl amine, tren hp, tris aminoethyl amine, nitrilotris ethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl ethane-1,2-diamine
Información de solubilidad Miscible with water.
SMILES NCCN(CCN)CCN
Nombre IUPAC Tris(2-aminoetil)amina
Peso molecular (g/mol) 146.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.24
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris(2-aminoethyl)amine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tris(2-aminoethyl)am