Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de tris(2-carboxietil)fosfina, 98 %, grado de biología molecular
132.80 EUR hasta el 2024-09-30
Use el código promocional "23252" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23252" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
2 g
5 g
10 g
Descripción
For reducing disulfide bonds in peptides and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride |
Punto de fusión | 177°C to 178°C |
Envase | Frasco de plástico |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3261 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in DMSO or water |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.65 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Grado | Biología molecular |