Learn More
Tris(2-cianoetil)fosfina, 94 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11397228
Tris(2-cianoetil)fosfina, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397228
50 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11397228
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 030165.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Tris(2-cyanoethyl)phosphine is used to produce 3,3',3″-phosphanetriyl-tri-propionic acid and hydrochloride by heating. It will need reagent conc. aq. HCl with reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4023-53-4
Fórmula molecular C9H12N3P
Peso molecular (g/mol) 193.19
Número MDL MFCD00013828
Clave InChI CHZAMJVESILJGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris 2-cyanoethyl phosphine, 3,3',3-phosphinetriyltripropanenitrile, tris-2-cyanoethyl phosphine, tris-2-cyanoethyl-phosphine, propanenitrile, 3,3',3-phosphinidynetris, acmc-20ajc3, p ch2ch2cn 3, 3-bis 2-cyanoethyl phosphanyl propanenitrile, propanenitrile,3',3-phosphinidynetris, tris 2-cyanoethyl phosphine 10gMostrar másMostrar menos
PubChem CID 77639
Nombre IUPAC 3-[bis(2-cianoetil)fosfanil]propanonitrilo
SMILES C(CP(CCC#N)CCC#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(2-cyanoethyl)phosphine
Punto de fusión 97°C to 98°C
Punto de ebullición 235°C (0.9 mmHg)
Cantidad 50 g
Número UN UN3464
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in DMSO,and DMF. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.19
Porcentaje de pureza 94%
Forma física cristalino/a/s
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteY15E012 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/01/2025 Catalog Number030165.03,030165.18,030165.09
Número de loteT19E017 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/01/2025 Catalog Number030165.03,030165.18,030165.09
Número de lote10243026 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/08/2022 Catalog Number030165.03,030165.18,030165.09
Número de loteF03T059 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/11/2021 Catalog Number030165.03,030165.18,030165.09
Número de loteK15M21 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/11/2021 Catalog Number030165.03,030165.18,030165.09
RUO – Research Use Only
Título del producto
Tris(2-cianoetil)fosfina, 94 %, Thermo Scientific Chemicals >