Learn More
Tampón TAE, Tris-acetato-EDTA, solución 1X, electroforesis, Fisher BioReagents
Código de producto. p-29061
Click to view available options
Cantidad:
4 L
20 L
Tamaño de la unidad:
20 litros
4 litros
Código de producto. 10542785
Marca: Fisher BioReagents BP24344
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
  • Ahorre tiempo y simplifique el paso de preparación del tampón mediante el uso de la solución tampón 1X TAE de Fisher BioReagents lista para su uso
  • Elimina la molestia de la dilución o esperar a que el polvo se disuelva
  • La solución 1X contiene 0,4 M de tris-acetato y 0,001 M de EDTA
  • Se ha analizado para comprobar la ausencia de ADNasa, ARNasa y proteasa
  • Probado funcionalmente para su uso en aplicaciones de electroforesis
  • TAE es un tampón comúnmente utilizado para la electroforesis de nucleicos ácidos en geles de agarosa
  • Para uso exclusivo en investigación en el laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris-Acetate-EDTA
Nombre de nota 1X Solution
CAS 77-86-1, 6850-28-8, 139-33-3, 10378-23-1, 7732-18-5
Color Sin designar
Forma física Líquido
Cantidad 4 L
ADNasa Sin ADNasa
Filtrado Filtrado a través de un filtro de 0,2 micras.
Envase Poly CUBE
Proteasa Protease free
Sinónimo TAE
Grado Electroforesis