Learn More
Base de Tris (cristales blancos o polvo cristalino/triple cristalizado), Fisher BioReagents™
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
Descripción
Para biología molecular sensible, cultivo de tejidos y métodos de electroforesis
Este componente de tampón ultrapuro y triple cristalizado no contiene alcohol, por lo que es compatible con métodos sensibles de biología molecular, cultivo de tejidos y electroforesis.
Especificaciones
Especificaciones
| Absorbancia | 0.05 max. (1M solution) at 280nm |
| Nombre del producto químico o material | Tris Base |
| Nombre de nota | Alcohol-Free |
| CAS | 77-86-1 |
| Punto de fusión | 168.5°C |
| Punto de ebullición | 219°C |
| Color | Blanco |
| pH | 10.4 |
| Forma física | Polvo/Sólido |
| Cantidad | 1 kg |
| Mostrar más |