Learn More
Tris-Borate-Edta Buffer, for Electrophoresis, (10X Concentration), Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
10 L
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de vidrio ámbar
Descripción
Tampón Tris-Borato-EDTA, para electroforesis, (concentración 10X)
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 219°C |
Color | Incolora |
pH | 8.2 to 8.4 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 10 L |
Envase | Bolsa en caja |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tris-Borate-EDTA, 10X Solution